SAB5300168
Monoclonal Anti-HRP antibody produced in mouse
clone 3A5C6, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-Hrp Antibody, Anti-Hrp Antibody - Monoclonal Anti-HRP antibody produced in mouse, N/A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A5C6, monoclonal
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against HRP
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable