SAB5300166
Monoclonal Anti-Thioredoxin (TRX) antibody produced in mouse
clone 1H6H6, ascites fluid
Synonyme(s) :
Thioredoxin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H6H6, monoclonal
Poids mol.
12 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TXN(7295)
Catégories apparentées
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against Thioredoxin (TRX)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable