SAB3500060
Anti-Seasonal H1N1 Hemagglutinin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Common flu H1, Anti-Flu H1, Anti-HA, Anti-Seasonal Influenza A (H1N1) Hemagglutinin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 62 kDa
Espèces réactives
viral
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable