F6140
Anti-Fibronectin Antibody
mouse monoclonal, FN-3E2
Synonyme(s) :
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-Fibronectin, Cellular antibody produced in mouse, clone FN-3E2, ascites fluid
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FN-3E2, monoclonal
Poids mol.
antigen 240 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
mouse, human, chicken
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured chicken fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblot
- immunofluorescent microscopy
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable