SAB1403022
Monoclonal Anti-PEX16 antibody produced in mouse
clone 3E10, ascites fluid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E10, monoclonal
Poids mol.
antigen ~64.17 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PEX16(9409)
Description générale
Immunogène
Sequence
MEKLRLLGLRYQEYVTRHPAATAQLETAVRGFSYLLAGRFADSHELSELVYSASNLLVLLNDGILRKELRKKLPVSLSQQKLLTWLSVLECVEVFMEMGAAKVWGELGRWLVIALIQLAKAVLRILLLLWFKAGLQTSPPIAPLDRETQAQPPDGDHSPGNHEQSYVGKRSNRVVRTLQNTPSLHSRHWGAPQQREGRQQQHHEELSATPTPLGLQETIAEFLYIARPLLHLLSLGLWGQRSWKPWLLAGVVDVTSLSLLSDRKGLTRRERRELRRRTILLLYYLLRSPFYDRFSEARILFLLQLLADHVPGVGLVTTSQRAASPCLPARPHTQPWSPPAFLPGHP
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable