S9549
Superoxide dismutase–polyethylene glycol from bovine erythrocytes
lyophilized powder, ≥1,350 units/mg protein
Synonyme(s) :
PEG-SOD
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
200
400
Activité spécifique
≥1,350 units/mg protein
Poids mol.
5000 Da
Composition
Protein, ≥20% biuret
Ampleur du marquage
≥10 mol PEG per mol protein
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- in the incubation of lung slices for measurement of dihydroethidium (DHE) fluorescence in cultured bovine pulmonary artery endothelial cells
- as supplement in T cell culture to investigate its effect on cytokine production
- in the preincubation of the carotid artery sections prior to DHE treatment
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable