S8281
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant seeds (Carthamus tinctorius)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
oleic acid
Type de lipide
oils
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
<li><strong>Anti-osteoporosis effects of mammalian lignans and their precursors from flaxseed and safflower seed using zebrafish model:</strong> The study investigates the potential health benefits of safflower seed oil in preventing osteoporosis, highlighting its utility as a dietary supplement (Yang et al., 2023).</li>
</ul>
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves