Merck
42966
Polymère de l′acide 12-hydroxy-octadécanoïque avec l′α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyl)
Synonyme(s) :
Acide12-hydroxystéarique polyoxyéthylé, Macrogol (15)-hydroxystéarate, Polyéthylène glycol (15)-hydroxystéarate, Solutol® HS 15
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
non-ionic
Quality Segment
form
paste
composition
free macrogoly% (27.0 - 39.0 g/100g (%))
impurities
acetic acid (≤ 0.5 g/100g (%)), water (≤ 0.5 g/100g (%)), ≤0.05% acetic acid, ≤0.05% water, ≤1 mg/kg ethylene oxide ((ppm)), ≤1 mg/kg ethylene oxide, ≤1 mg/kg nickel ((ppm)), ≤1 mg/kg nickle, ≤10 mg/kg dioxane ((ppm)), ≤10 mg/kg dioxane, ≤10 mg/kg heavy metals, ≤620 mg/kg Diethylene glycol, ≤620 mg/kg diethylene glycol ((ppm)), ≤620 mg/kg ethylene glycol ((ppm)), ≤620 mg/kg ethylene glycol, <10 mg/kg heavy metals ((ppm))
ign. residue
(≤ 0.3 g/100g (%))
pH
5.0-7.0 (1 g/10 mL in H2O)
mp
25 - 30  °C (77 - 86 °F)
acid value
≤1.0 mg KOH/g
hydroxyl value
90‑110 mg KOH/g
iodine value
≤2.0 g I2/100 g
peroxide value
≤3.0 meq/kg
saponification value
53‑63 mg KOH/g
solubility
water: 200 g/L at 30 °C (86 °F)
density
1.048 g/cm3 at 20 °C (68 °F), 1.03 g/cm3 at 60 °C (140 °F)
anion traces
<1 ppm (Ethylene Oxide), <10 ppm (Dioxane)
cation traces
Ni: <1 ppm, heavy metals: <10 ppm
application(s)
advanced drug delivery
sample preservation
SMILES string
C(CCCCC(CCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)O)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C47H94O19/c48-15-17-53-19-21-55-23-25-57-27-29-59-31-33-61-35-37-63-39-41-65-43-45-66-44-42-64-40-38-62-36-34-60-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-11-7-6-9-13-46(49)12-8-4-2-1-3-5-10-14-47(50)51/h46,48-49H,1-45H2,(H,50,51)
InChI key
CYAMZYIUAHNTBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Le polymère de l'acide 12-hydroxy-octadécanoïque avec l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyl) est un tensioactif non ionique indépendant du pH qui constitue un solubilisant et un agent émulsifiant efficace. Il est soluble dans les milieux aqueux et les solvants organiques polaires, mais n'est pas soluble dans les solvants apolaires. Sa structure est composée d'acide 12-hydroxystéarique (fraction lipophile) et de polyéthylène glycol (fraction hydrophile).
Application
  • Le polymère de l'acide 12-hydroxy-octadécanoïque avec l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyl) a été utilisé :
  • pour dissoudre de la dexaméthasone (DEX) en vue de son injection intrapéritonéale chez des souris pour tester leur force de préhension et mesurer leur force musculaire.
  • dans une préparation de roflumilast destinée à traiter des lapins et des cochons d'Inde afin d'étudier les mécanismes et la sensibilité pharmacologique des réponses hypertussives induites par l'ozone.
  • pour dissoudre de la finérénone en vue de son application par voie orale dans le cadre d'études in vivo.
Biochem/physiol Actions
Le polymère de l'acide 12-hydroxy-octadécanoïque avec l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyl) est principalement utilisé comme solubilisant dans les formulations administrées par voies orale et parentérale. C'est le composé privilégié pour les études de criblage in vitro et les études d'efficacité des composés in vivo. Le polymère de l'acide 12-hydroxy-octadécanoïque avec l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyl) est également utilisé dans les formulations ophtalmiques, de macromolécules, de suppositoires et de protéines en raison de ses caractéristiques de solubilisation et de son profil d'innocuité. Il peut former des micelles d'une taille typique de 10-15 nm. Le polymère de l'acide 12-hydroxy-octadécanoïque avec l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyl) peut être utilisé pour développer des formulations pour administration intraveineuse sous forme de micro-émulsion.
Other Notes
Le polymère de l'acide 12-hydroxy-octadécanoïque avec l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyl) est un détergent non ionique obtenu en faisant réagir 15 moles d'oxyde d'éthylène avec 1 mole d'acide 12-hydroxystéarique.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Legal Information
Solutol is a registered trademark of BASF SE
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
521.6 °F
flash_point_c
272 °C