S5386
DL-Serine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Clé InChI
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique