S4945
Anti-SynCAM antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-IGSF4, Anti-Necl-2, Anti-RAI75, Anti-SgIGSF, Anti-Tslc1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 48 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable using suitable for IHC on rat brain perfused with 4% paraformaldehyde
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using mouse brain and rat brain extract (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cadm1(54725)
rat ... Cadm1(363058)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- Anti-SynCAM antibody produced in rabbit has been used in:
- immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunostaining
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable