IX700XPKIT
Kit de purification d'eau Milli-Q® IX 7003/05
For Milli-Q® IX 7003 and 7005 pure water systems. Protects RO membranes and stored pure water quality.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Hauteur
39.5 cm (15.5 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Description générale
- Une cartouche de prétraitement IPAK Gard® composée d'un filtre plissé pour l'élimination des particules, des minéraux et des colloïdes et d'un bloc de charbon pour l'élimination du chlore du libre. Cela permet de protéger la membrane d'osmose inverse (OI) et d'améliorer la performance du système.
- Un filtre évent de cuve qui protège l'eau pure (Type 2) stockée des contaminants présents dans l'air Il contient du charbon actif, de la chaux sodée et un filtre membrane pour empêcher l'air impur de pénétrer dans la cuve.
Application
- À utiliser avec les systèmes d'eau pure Milli-Q® IX 7003/05/
- La cartouche de prétraitement IPAK Gard® protège les membranes d'OI pour garantir la performance du système au fil des ans.
- Le filtre évent de cuve protège l'eau pure stockée des contaminants présents dans l'air.
Caractéristiques et avantages
- Les étiquettes e-Sure avec connexion RFID au système permettent un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
- Cartouche fournie avec un bouchon de vidange pour éliminer l'excédent d'eau de la cartouche usagée et ainsi réduire son poids lors de sa mise au rebut.
- 63 % des fournisseurs de pièces de la cartouche IPAK Gard® sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Contenu apparenté
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.