S400HR
Sephacryl® Size Exclusion Resin
400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
Synonyme(s) :
Poly([allyl dextran]-co-N,N′-methylenebisacrylamide)
About This Item
Produits recommandés
product name
Sephacryl®, 400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
Niveau de qualité
Description
stability: stable to 0.2M NaOH
Forme
suspension (20% aqueous ethanol)
Caractéristiques
autoclavable
Matrice
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
Taille des particules
25-75 μm (wet)
Dimension de pores
10-2000 kDa MW range (dextrans)
20-8000 kDa MW range (globular proteins)
Compatibilité
mode of use size exclusion chromatography
Température de stockage
2-8°C
Description générale
- Supplied swollen, suspended in 20% aqueous ethanol
- Autoclavable
- Stable to 0.2N sodium hydroxide (NaOH)
- Store at refrigerated temperature (2-8 °C)
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 - 43 °C - closed cup