R8154
Monoclonal Anti-RAP1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 4C8/1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-TERF2-Interacting Protein, Anti-TERF2IP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C8/1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~47 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa total cell extract.
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TERF2IP(54386)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable