Merck
C7901
Chelex® 100 sodium form
50-100 mesh (dry)
Synonyme(s) :
Iminodiacetic Acid Resin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
beads
Quality Segment
matrix
1% cross-linked polystyrene, cross-linked polystyrene beads
matrix active group
iminodiacetic acid (sodium form), paired iminodiacetate groups
matrix attachment
through methyl group to aromatic rings
particle size
50-100 mesh (dry)
pH
4-14
capacity
≥0.3 meq/mL binding capacity, 0.6 meq/g binding capacity (heavy metal ions)
Application
La résine Chelex est utilisée dans la chromatographie d′affinité, la chromatographie de protéines, les résines d′affinité et les bioréactifs de base.
Le Chelex® 100 sous forme sodique a été utilisé :
  • pour extraire de l'ADN à partir d'échantillons d'abeille.
  • pour réaliser une extraction à partir d'un extrait de fumée de cigarette (CSE) et étudier les effets de l'expression de l'hepcidine dans les poumons de souris.
  • pour extraire de l'ADN à partir de cultures bactériennes.
Biochem/physiol Actions
Le Chelex® 100 est un copolymère styrène/divinylbenzène contenant des ions iminodiacétate couplés par paires qui se comportent comme des groupements chélateurs en complexant les ions métalliques polyvalents. Il est considéré comme une résine acide faible. Le Chelex est une résine chélatrice qui permet d'extraire de l'ADN à partir d'échantillons de médecine légale comme des cheveux et des poils, des cartes de test sur goutte de sang et des écouvillons buccaux.
Other Notes
Ce produit est autoclavable sous forme sodique. Il peut être utilisé à une température maximale de 75 °C et n'est pas soluble dans l'eau.
Legal Information
Chelex is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chelex® 100 sodium form
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Contenu apparenté
Product Information Sheet
Elizabeth Perez et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 205(9), 2489-2498 (2020-09-23)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a debilitating lung disease associated with cigarette smoking. Alterations in local lung and systemic iron regulation are associated with disease progression and pathogenesis. Hepcidin, an iron regulatory peptide hormone, is altered in subjects with
Methods for extracting genomic DNA from whole blood samples: current perspectives
Chacon Cortes D, et al.
Journal of Biosciences, 2014(2), 1-9 (2014)
Simultaneous detection of Escherichia coli O175: H7, Salmonella spp., and Listeria monocytogenes by multiplex PCR
Germini A, et al.
Food Control, 20(8), 733-738 (2009)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C7901-500G04061835572335
C7901-50G04061835572342
C7901-25G04061835515899
C7901-100G04061835572328