PZ0390
PF-06747711
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Cyano-N-(3-(1-isobutyrylpiperidin-4-yl)-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzamide, 3-Cyano-N-[1-methyl-3-[1-(2-methyl-1-oxopropyl)-4-piperidinyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]benzamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N#CC1=CC(C(NC2=CN=C(N(C)C=C3C4CCN(C(C(C)C)=O)CC4)C3=C2C(F)(F)F)=O)=CC=C1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable