PLA0069
Rabbit anti-RPA70 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
70kDa, HSSB, MST075, MSTP075, REPA1, RF-A, RF-A protein 1, RP-A, RP-A p70, RPA70, replication factor A protein 1, replication protein A1, replication protein A1 (70kD), single-stranded DNA-binding protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
NP_002936.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... RPA70(6117)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable