Documents
PHG0001
SAFC
HEPES
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthanesulfonique, Acide N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N′-(2-éthanesulfonique)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H18N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.30
Numéro Beilstein :
883043
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
4.7-5.3 (, )
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Chaîne SMILES 
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité pour les procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et s'accompagne de la documentation et de l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
La qualité des tampons est capitale pour le succès des procédés biopharmaceutiques, car les tampons sont indispensables à presque toutes les étapes de la production.
Notre vaste gamme de matériaux de tampons, fabriqués sous les contrôles appropriés, est conçue sur mesure pour répondre à vos besoins. Des qualités non BPF pour les applications à faible risque jusqu'aux qualités BPF selon l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nos produits couvrent tous les besoins de votre processus de fabrication.
Application
L′HEPES est un tampon biologique qui est souvent appelé tampon de Good. C′est le tampon biologique le plus couramment employé car son pKa, égal à 7,31, correspond au pH physiologique (7,36). L′HEPES est considéré comme non toxique pour les lignées cellulaires, extrêmement soluble dans l′eau et donnant une clarté élevée en solution.
L′HEPES est utilisé dans les milieux de culture cellulaire, dans les formulations de tampons biopharmaceutiques (amont et aval) et dans les réactifs de diagnostic. Les tampons à base d′HEPES sont employés dans les bioprocédés de purification d′anticorps, de substances bioactives, de protéines et de facteurs de croissance.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
P Dey et al.
Oncogene, 33(33), 4213-4225 (2013-10-01)
Estrogen receptor β (ERβ) is emerging as a critical factor in understanding prostate cancer biology. Although reduced in prostate cancer above Gleason grade 3, ERβ is a potential drug target at the initial stage of the disease. In human prostate
Frédéric Perros et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(7), 668-680 (2015-02-14)
Endothelial cell (EC) dysfunction plays a central role in the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension (PAH), promoting vasoconstriction, smooth muscle proliferation, and inflammation. This study sought to test the hypothesis that nebivolol, a β1-antagonist and β2,3-agonist, may improve PAH and
Brendan M Leung et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 9(11), 1247-1258 (2013-03-19)
Modular cardiac tissues developed both vascular and cardiac structures in vivo, provided that the host response was attenuated by omitting xenoproteins from the modules. Collagen gel modules (with Matrigel(TM)) containing cardiomyocytes (CMs) alone or CMs with surface-seeded endothelial cells (ECs; CM/EC
Alexandre Albanese et al.
ACS nano, 8(6), 5515-5526 (2014-05-07)
A nanoparticle's physical and chemical properties at the time of cell contact will determine the ensuing cellular response. Aggregation and the formation of a protein corona in the extracellular environment will alter nanoparticle size, shape, and surface properties, giving it
Suganthi Chittaranjan et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(12), 3159-3173 (2014-04-12)
Triple-negative breast cancers (TNBC) are defined by a lack of expression of estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and human epidermal growth factor receptor 2 (ERBB2/HER2). Although initially responsive to chemotherapy, most recurrent TNBCs develop resistance, resulting in disease progression.