P7122
Anti-Protein Disulfide Isomerase (DL-11) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Prolyl 4-hydroxylase subunit β (P4HB), Anti-Erp58, Anti-PDI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 57 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using RIPA lysate (250-500 μg) of rat NRK cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... P4HB(5034)
mouse ... P4hb(18453)
rat ... P4hb(25506)
Description générale
Immunogène
Application
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable