Merck
T6884
Thrombine from human plasma
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Synonyme(s) :
Facteur IIa
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-648-7
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Biological source:
human plasma
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human plasma
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
mol wt
37.4 kDa
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... F2(2147)
General description
La thrombine est la dernière protéase de la cascade de la coagulation (hémostase secondaire), favorisant à la fois des effets procoagulants et anticoagulants.
La thrombine est produite par le clivage protéolytique de la prothrombine inactive dans le foie. Cette glycoprotéine comporte quatre domaines structurels : le domaine Gla contenant 10 acides γ-carboxyglutamiques, deux domaines « kringle », et le domaine de sérine protéase de type trypsine. Le gène de la prothrombine est situé sur le chromosome 11p11.2 de l′homme.
Application
La thrombine est utilisée pour le clivage site-spécifique de protéines de fusion recombinantes contenant un site de reconnaissance qui lui est accessible, pour l'élimination d'étiquettes d'affinité.
La thrombine dérivée du plasma humain a été utilisée :
  • pour la préparation de gels de fibrine en vue d′évaluer la morphologie des cellules stromales de moelle osseuse humaine (hBMSC) ;
  • dans l′activation des plaquettes sanguines ;
  • pour évaluer l′intégrité des monocouches de cellules endothéliales.
Biochem/physiol Actions
La thrombine est utilisée pour le clivage de protéines de fusion recombinantes contenant un site de reconnaissance correspondant accessible - le clivage spécifique au site permet d′éliminer les étiquettes d′affinité. La thrombine a été utilisée dans une étude évaluant la voie de la protéine C dans la fonction de la barrière intestinale.
Sérine protéase qui clive sélectivement les liaisons Arg-Gly du fibrinogène pour former la fibrine et les fibrinopeptides A et B.
La fonction principale de la thrombine est le clivage du fibrinogène en fibrine pour favoriser la formation d′un caillot stable. Un vaste éventail de mutations dans le gène de la prothrombine contribue à sa déficience, ce qui entraîne des troubles de la coagulation comme la dysprothrombinémie et l′hypoprothrombinémie. Des taux élevés de thrombine provoquent une neurotoxicité dans les neurones dopaminergiques et contribuent à l′évolution de la maladie de Parkinson. Des taux anormaux de thrombine modifient la voie de la coagulation dans la sclérose en plaques. Les patients atteints de maladie coronarienne présentent des taux élevés de thrombine. L′accumulation de thrombine dans les enchevêtrements neurofibrillaires peuvent contribuer à l′agrégation de la protéine tau et à la physiopathologie de la maladie d′Alzheimer.
Physical form
Lyophilisée dans une solution saline tamponnée au citrate, pH 6,5.
Analysis Note
La procédure d′essai selon NIH utilise 0,2 ml de plasma dilué (1:1 dans une solution saline) comme substrat et 0,1 ml d′échantillon de thrombine (stabilisé dans une solution tamponnée contenant 1 % d′albumine) et est une modification de la méthode de Biggs. Seuls les temps de coagulation dans la plage de 15 à 25 secondes sont utilisés pour déterminer les concentrations en thrombine.
Other Notes
L′activité est exprimée en unités de NIH et obtenue par comparaison directe à une norme de référence de thrombine NIH.
Pour en savoir plus sur la thrombine, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Disclaimer
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thrombine from human plasma
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable