P3902
Anti-Pyk2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CAK-β, Anti-Proline rich Kinase 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 110-116 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using tissue sections of human cerebellum.
immunoprecipitation (IP): 3-5 μg/mL using 150-200 μg of PC-12 rat pheochromocytoma RIPA lysate
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using a whole extract of LPS-stimulated P388 mouse monocyte-macrophage cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTK2B(2185)
mouse ... Ptk2b(19229)
rat ... Ptk2b(50646)
Description générale
Immunogène
Application
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable