Principaux documents
P3794
Sigma-Aldrich
Procyclidine hydrochloride
Synonyme(s) :
α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-pyrrolidinepropanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H29NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
solid
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
Clé InChI
ZFSPFXJSEHCTTR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128)
Actions biochimiques/physiologiques
Procyclidine is a synthetic anti-cholinergic agent and atropine-like antispasmodic. It exhibits therapeutic effects against Parkinson′s disease and schizophrenia. Procyclidine acts as a muscarinic receptor antagonist. It also affects N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamine and nicotinic acetylcholine receptors to a lower extent.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Effects of procyclidine on eye movements in schizophrenia
Ettinger U, et al.
Neuropsychopharmacology, 28(12), 2199-2208 (2003)