Documents
A2942
Sigma-Aldrich
Amphotericin B
solution, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Amphotericin, Fungizone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C47H73NO17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
924.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
product name
Amphotéricine B solution, 250 μg/mL in deionized water, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
0.1 μm filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Concentration
250 μg/mL in deionized water
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
yeast
Mode d’action
cell membrane | interferes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12C[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H](O)[C@H](O)C[C@H](O)C[C@](O)(C[C@H](O)[C@H]1C(=O)O[Na])O2
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
Clé InChI
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Description générale
L'amphotéricine B est une lactone macrocyclique comportant une chaîne polyhydroxylée hydrophile et une chaîne hydrocarbonée polyénique lipophile.
Application
L'amphotéricine B en solution a été utilisée :
  • en injection intrapéritonéale pour le traitement des infections à Aspergillus fumigatus chez la souris
  • comme constituant de milieu d'aspiration dans la culture d'ovaires de brebis mérinos chinoises
  • comme constituant de milieu de transport lors du recueil de corps jaunes équins
  • comme supplément de milieu RPMI pour la culture de la lignée de cellules de l'hybridome souris/souris 55-6
Actions biochimiques/physiologiques
L'amphotéricine B est un antibiotique antifongique polyénique issu de bactéries du genre Streptomyces qui est utilisé en clinique dans le traitement des infections fongiques systémiques. Elle présente une forte affinité pour les stérols, surtout les ergostérols, présents dans la membrane des cellules fongiques et bactériennes. Comme antifongique pour le maintien des cultures cellulaires, elle est généralement utilisée à 2,5 mg/l en présence de pénicilline et de streptomycine dans le milieu.
L'amphotéricine B présente une efficacité optimale sur les levures et les champignons. Elle forme des canaux transmembranaires en se liant aux stérols membranaires, entraînant la fuite des petites molécules. Bien qu'il s'agisse d'un antibiotique efficace contre les mycoses, l'amphotéricine B induit une certaine toxicité.
Conditionnement
20, 50, 100 ml
Composants
Ce produit est fourni en solution à 250 μg/ml d′amphotéricine B dans de l′eau désionisée. Il s′agit d′une solution contenant l′amphotéricine B et les constituants suivants pour améliorer sa solubilité : déoxycholate de sodium, chlorure de sodium et phosphate de sodium.
Attention
L′amphotéricine B maintien son activité pendant 3 jours en culture à 37 °C.
Notes préparatoires
Cette substance peut former un précipité dans les solutions aqueuses. Mélangez la solution pour redissoudre le précipité ; une faible quantité de précipité peut persister, mais l′amphotéricine B sera tout de même utilisable.
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière.
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
María Lourdes Acosta et al.
Cytotechnology, 54(3), 189-200 (2008-11-13)
Batch cultures were carried out to study the kinetic, stoichiometry, and regulation of glucose and glutamine metabolism of a murine hybridoma line. Asymmetric logistic equations (ALEs) were used to fit total and viable cell density, and nutrient and metabolite/product concentrations.
Yong-Hong Wang et al.
The Journal of antibiotics, 63(9), 553-557 (2010-07-08)
A new derivative of amphotericin B named amphotericin B(5) has been obtained under the following condition: amphotericin B powder was first dissolved in N,N-dimethylformamide at room temperature to obtain a solution of concentration of 2.0 mg ml(-1). Then, the solution
J Bolard et al.
Biochemistry, 30(23), 5707-5715 (1991-06-11)
The inducement of K+ permeability through membranes by the polyene antibiotic amphotericin B (AmB) has been analyzed as a measure of the antibiotic activity. Dose-response curves have been obtained with cholesterol- and ergosterol-containing egg yolk phosphatidylcholine large unilamellar vesicles (LUVs)
Ewa Grela et al.
Scientific reports, 9(1), 17029-17029 (2019-11-21)
Amphotericin B is an antibiotic used as the "gold standard" in the treatment of life-threatening fungal infections. Several molecular mechanisms have been proposed to explain exceptionally high effectiveness of amphotericin B in combating fungi. In the present work, we apply
Luigina Romani et al.
Blood, 103(11), 4232-4239 (2004-02-26)
Dendritic cells (DCs) show a remarkable functional plasticity in the recognition of Aspergillus fumigatus and orchestrate the antifungal immune resistance in the lungs. Here, we show that thymosin alpha 1, a naturally occurring thymic peptide, induces functional maturation and interleukin-12
Articles
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Afficher tout
Contenu apparenté
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.