Merck
P3744
Solution tampon phosphate
powder, pH 7.6 (25 °C)
Synonyme(s) :
PBS
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Solution tampon phosphate, pH 7.6 (25 °C)
form
powder
Quality Segment
pH
7.6 (25 °C)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Other Notes
Each pouch prepares a 1 liter solution containing 120 mmol sodium chloride, 2.7 mmol potassium chloride, and 10 mmol phosphate buffer salts.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solution tampon phosphate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe