P3237
Anti-phospho-PAK1 (pThr212) antibody, Mouse monoclonal
clone PK-18, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PK-18, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 68 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using a whole extract of transfected and activated COS-7 (monkey kidney) cells expressing phosphorylated PAK1
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr212)
Informations sur le gène
human ... PAK1(5058)
mouse ... Pak1(18479)
rat ... Pak1(29431)
Description générale
Monoclonal Anti-Phospho-PAK1 (pThr212) reacts specifically with human PAK1 phosphorylated at Thr212 (68 kDa), and does not detect the unphosphorylated epitope.
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable