Merck
P9424
Protéine A-Sepharose 4, Fast Flow (à débit élevé) from Staphylococcus aureus
aqueous ethanol suspension
Synonyme(s) :
Protéine A-agarose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
aqueous ethanol suspension
Biological source:
Staphylococcus aureus
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Staphylococcus aureus
Quality Segment
form
aqueous ethanol suspension
analyte chemical class(es)
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
extent of labeling
~6 mg per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
Sepharose 4B Fast Flow
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥30 mg/mL binding capacity (human IgG)
storage temp.
2-8°C
General description
La protéine A-Sepharose a permis de mettre au point des techniques permettant d'analyser les interactions entre protéines afin d'améliorer la détection de la maladie cœliaque et d'étudier le diabète chez l'enfant.
Application
La Protéine A-Sepharose est utilisée dans la chromatographie d′affinité, la purification et caractérisation des anticorps, les matrices d′immuno-affinité, la chromatographie de protéines, les résines couplées aux protéines A, G et L, ainsi que l′expression et l′analyse des protéines recombinantes. La Protéine A-Sepharose a été utilisée pour développer des stratégies pour étudier les interactions entre protéines, pour améliorer la détection de la maladie cœliaque et pour étudier le diabète chez les enfants.
La protéine A-Sepharose Fast Flow de Staphylococcus aureus a été utilisée dans les applications suivantes :
  • test de co-immunoprécipitation
  • immunodéplétion
  • purification des IgG contenues dans du sérum et du plasma humains
Physical form
Suspension à 20 % dans l′éthanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
wgk
WGK 3
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C