P0999
Anti-Potassium Channel Kv10.1 (EAG-1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Ether-a-go-go K+ channel 1, Anti-KCNH1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
western blot: 1:200 using rat brain lysate and transfected cells HEK-KV10.1.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNH1(3756)
mouse ... Kcnh1(16510)
rat ... Kcnh1(65198)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable