P0119
Anti-Purinergic Receptor P2Y14 (extracellular) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-GPR105, Anti-P2YR14
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
western blot: 1:200 using rat brain and lung lysates, and rat heart membranes
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... P2RY14(9934)
rat ... P2ry14(171108)
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable