O7505
Orcein
certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonyme(s) :
Natural Red 28
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Orcein, synthetic, certified by the Biological Stain Commission
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Forme
powder
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Solubilité
1 M NaOH: 1 mg/mL
εmax
≥250% at 574-582 nm in NaOH at 0.01 M
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N(c5c(cc(cc5C)O)O)C1=C(c2[c]([o][c]3c2C(=C(C(=O)C=3)Nc4c(cc(cc4C)O)O)C)=CC1=O)C
InChI
1S/C28H24N2O7/c1-11-5-15(31)7-17(33)25(11)29-27-13(3)23-21(9-19(27)35)37-22-10-20(36)28(14(4)24(22)23)30-26-12(2)6-16(32)8-18(26)34/h5-10,29-34H,1-4H3
Clé InChI
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Adéquation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable