Colorants lyophilisés et colorants certifiés
Pour l'analyse au microscope en hématologie, cytologie, histologie et bactériologie, on utilise souvent des colorants lyophilisés pour préparer des solutions de coloration. Les colorants les plus fiables et les plus uniformes, utilisés pour la coloration de cellules et de tissus en recherche et dans les applications cliniques, doivent être produits sous le strict contrôle des BPF, puis certifiés par des agences de contrôle qualité.
Nous proposons une large gamme de colorants pour les diagnostics de cellules et de tissus, qui sont testés de façon indépendante sur des critères de performances biologiques et médicales. Ils sont certifiés par la Biological Stain Commission (BSC) et portent le marquage CE-IVD. La BSC garantit la qualité des colorants par des tests indépendants selon des critères chimiques et de performance adéquats et rigoureux.
Tous nos produits de diagnostic de tissus bénéficient d'un support technique solide, qui s'appuie sur des années d'expérience en histopathologie.
Products
Colorants Certistain®
Nos colorants Certistain® répondent à des exigences strictes pour une qualité de coloration fiable, une teneur uniformément élevée en colorant, une stabilité d'un lot à l'autre, et des paramètres chimiques et physiques standardisés. Chaque lot de matière première est analysé chimiquement selon des spécifications strictes et testé pour vérifier ses performances fonctionnelles dans ses différentes applications. Cela garantit une teneur en colorant élevée, ainsi que la qualité du colorant. De plus, tous les colorants Certistain® sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVD) ayant reçu la conformité CE, qui sont développés selon les critères de la Biological Stain Commission américaine.
Colorateur de lames automatisé Midas® III-Plus
Le colorateur de lames automatisé Midas® III-Plus est conçu pour fonctionner avec les colorants HARLECO® et est suffisamment polyvalent pour s'adapter à vos protocoles de coloration actuels. Il est conçu pour effectuer sans effort les colorations de routine en hématologie et bactériologie. L'unité étant entièrement programmable, vous pouvez répliquer vos techniques de coloration actuelles pour vous assurer d'obtenir des résultats homogènes lors de votre analyse de frottis de sang périphérique et de moelle osseuse, ainsi que de frottis bactériologiques. Le système utilise la technique de coloration de la lame immergée qui assure une coloration uniforme pour chaque échantillon et réduit la consommation de colorant jusqu'à 50 %. Ce colorateur deviendra la nouvelle pierre angulaire de votre laboratoire.
Ses principales caractéristiques incluent :
- Un faible encombrement et peu d'entretien
- Jusqu'à 30 lames ou lamelles couvre-objet colorées en quelques minutes
- Rendement moyen, jusqu'à 1 000 lames colorées par jour
- Autotest électronique automatique au démarrage
- Colorateur polyvalent avec jusqu'à 9 programmes définis par l'utilisateur, contenant chacun 29 étapes de traitement possibles.
- Idéal pour les colorations de frottis sanguins et de moelle osseuse à l'aide des techniques de Wright, Giemsa, Wright-Giemsa, Pappenheim et Hemacolor®
- Facile d'utilisation pour les applications de coloration de Gram, de Kinyoun et BAAR.
Système de coloration de lames manuel
Des procédures de coloration manuelles peuvent être effectuées de manière plus pratique avec le rack de coloration manuelle HARLECO® pour l'histologie, la cytologie et l'hématologie. Fini les jarres de Coplin sales à nettoyer. Le rack a 10 positions avec des récipients jetables et des couvercles pour protéger les colorants et les solutions lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Passer à d'autres procédures de coloration n'a jamais été aussi facile et rapide. Le rack se trouve sur un bac de rétention résistant aux solvants pour éviter de tacher vos plans de travail. Chaque rack de coloration manuelle est fourni avec un porte-lames capable d'accueillir jusqu'à 30 lames.