O5632
Linoleic acid, conjugated methyl ester
Synonyme(s) :
CLA methyl ester, Octadecadienoic acid, conjugated, methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant (safflower)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
Impuretés
≤1% Linoleic acid methyl ester
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves