N6413
Anti-NR4A2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HZF-3, Anti-NOT, Anti-NURR1, Anti-RNR1, Anti-TINUR
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~70 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using 3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human NR4A2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NR4A2(4929)
mouse ... Nr4a2(18227)
rat ... Nr4a2(54278)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable