N5288
Anti-NQO1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DIA4, Anti-DT-diaphorase, Anti-Diaphorase 4, Anti-NAD (P)H:Menadione oxidoreductase 1, dioxin-inducible 1, Anti-NAD(P)H dehydrogenase, quinone 1, Anti-NMOR1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~28 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using whole extract of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NQO1(1728)
mouse ... Nqo1(18104)
rat ... Nqo1(24314)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable