A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Milieu d′Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose, With 4500 mg/L glucose and
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est une variante du milieu de Eagle de base (BME) qui contient quatre fois plus d'acides aminés et de vitamines. La formulation d'origine contenait 1 000 mg/l de glucose et servait à la culture de cellules embryonnaires de souris. Depuis, le milieu a été modifié à plusieurs reprises pour convenir aux primocultures de cellules de souris et de poulet ainsi que de diverses cellules normales ou transformées. Chacun de ces milieux apporte une combinaison différente de L -glutamine et de pyruvate de sodium. En outre, le taux de glucose a été augmenté à 4 500 mg/l, d'où le nom "DMEM/High" pour DMEM riche en glucose.
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose has been used as the culture medium for various cell types including the human cervical endocervical epithelial End1/E6E7 cells, human adenocarcinoma epithelial cells (HeLa), human alveolar adenocarcinoma epithelial cells (A549), human osteosarcoma epithelial cells, human diploid cell line , primary hepatocytes and synovial tissue
Preparation Note
Formulated to contain 13.4 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 3.7 g/L sodium bicarbonate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milieu d′Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c