N4007
N-Nitroso-N-methylbutylamine
Synonyme(s) :
Methylbutylnitrosamine
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Densité
0.93 g/mL (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCN(C)N=O
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
PKTSCJXWLVREKX-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable