Key Documents
MTCP4311
MTC Bio Pipette Tips For ProPette LE Pipettor
capacity 10 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Synonyme(s) :
pipetting tip, plastic tube
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
clear
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100 ea (bulk bag)
Fabricant/nom de marque
MTC Bio P4311
Capacité
10 mL
Description générale
Pipette Tips, 10ml, bagged, for ProPette LE 2018 or later, 100/pk
Caractéristiques et avantages
  • For Propette 10mL pipettors
  • Extended reach
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio