Key Documents
AXYT10MLC
Pipette tips
macro tips, size 10 mL, clear, pkg of 10x200tips/cs
Synonyme(s) :
10 mL Pipette Tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-10ML-C
Corning
Conditionnement
pkg of 10x200tips/cs
Taille
10 mL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips