M7523
Anti-Myosin (Skeletal) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using human or animal skeletal muscle
indirect immunofluorescence: 1:20 using human or animal sletetal muscle
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYH13(8735) , MYH3(4621) , MYL1(4632)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blotting
- immunofluorescence
- immunolocalization
- immunocytochemistry
Immunocytochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Qualité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable