MAB1549
Anti-Myosin Antibody, skeletal muscle heavy chain, clone 15F4
culture supernatant, clone 15F4, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15F4, monoclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Application
Western blotting: 1:20
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1