M4251
3-Methoxytyramine hydrochloride
≥95.5%, crystalline
Synonyme(s) :
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.5%
Forme
crystalline
drug control
Home Office Schedule 1
Couleur
white to light brown
Pf
213-215 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
Clé InChI
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable