N7127
DL-Normetanephrine hydrochloride
≥98%
Synonyme(s) :
DL-α-(Aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Chaîne SMILES
NCC(C1=CC(OC)=C(C=C1)O)O.Cl
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H
Clé InChI
VKFPRGQZWKTEON-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable