M2512
Methyl 2,3-anhydro-4,6-O-benzylidene-α-D-allopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC1OC2COC(OC2C3OC13)c4ccccc4
InChI
1S/C14H16O5/c1-15-14-12-11(18-12)10-9(17-14)7-16-13(19-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-14H,7H2,1H3
Clé InChI
HQTCRHINASMQOA-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable