M047030
Cyanine 3 Phosphoramidite
configured for ABI
Synonyme(s) :
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Proligo Reagents
Niveau de qualité
Essai
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
953.64 g/mol
Technique(s)
DNA synthesis: suitable
Couleur
dark red, 0.1M in Acetonitrile
Turbidité
clear
Solubilité
acetonitrile: 0.1 M, clear, dark red
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilité
configured for ABI
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable