Z777051
SRT® SEC-300 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel
Synonyme(s) :
TM=["SRT"] SEC-300 Size Exclusion Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
SRT® SEC-300 Gel Filtration Column, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L59
Gamme de produits
SRT®
Poids mol.
5,000-1,250,000
Fabricant/nom de marque
Sepax 215300-7830
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Groupe de la matrice active
hydrophilic polymer phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
Plage de pH de fonctionnement
2.0-8.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
SRT User Manual
Informations légales
Application
Colonne de garde
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique