Key Documents
M024030
Sigma-Aldrich
ssH-Linker
configured for ABI
Synonyme(s) :
9,11-Dioxa-2-aza-10-phosphatridecanoic acid, 10-[bis(1-methylethyl)amino]-13-cyano-, 2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]ethyl este
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H53N4O5P
Poids moléculaire :
676.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Compatibilité
configured for ABI
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(NCCOC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C38H53N4O5P/c1-31(2)42(32(3)4)48(47-29-16-25-39)46-28-15-7-6-14-26-40-37(43)45-30-27-41-38(33-17-10-8-11-18-33,34-19-12-9-13-20-34)35-21-23-36(44-5)24-22-35/h8-13,17-24,31-32,41H,6-7,14-16,26-30H2,1-5H3,(H,40,43)
Clé InChI
VTFLXOVDKJUHER-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
This product is covered under US Patent Number 7,491,857
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable