L7275
LB Broth (Lennox)
Tablet microbial growth medium
Synonyme(s) :
Lennox broth , Luria Bertani Broth
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
tablet
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Convenient small package to eliminate weighing
- Fast preparation – no stirring required
Composants
5 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
2.2 g/L inert binding agents
Reconstitution
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.