L2140
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Isolectin B4 (BSI-B4), biotin conjugate, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Bandieraea simplicifolia
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme
lyophilized powder
Puissance
<50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
Composition
Protein, ~95% E1%/280
Ampleur du marquage
3-6 mol biotin per mol protein
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable