A propos de cet article
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
1A4, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
897
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~42 kDa
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
storage condition
protect from light
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tonsil or appendix
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
General description
Cet anticorps (également appelé anticorps anti-α-Sm-1) est spécifique de l'unique isoforme de l'α-actine du muscle lisse. Il réagit spécifiquement avec l'α-actine du muscle lisse lors de tests d'immunoblotting et marque les cellules de muscle lisse sur des coupes histologiques congelées ou fixées au formol et incluses en paraffine.
L'anticorps monoclonal anti-α-actine de muscle lisse (isotype IgG2a de souris) provient de l'hybridome 1A4 produit par la fusion de cellules de myélome de souris et de splénocytes d'une souris immunisée.
Immunogen
Décapeptide de synthèse N-terminal de l'α-actine du muscle lisse.
Application
Cet anticorps a été utilisé avec succès dans plusieurs applications décrites dans les articles à comité de lecture suivants :
Cytométrie en flux/tri cellulaire (2 articles)
Immunocytochimie (3 articles)
Immunofluorescence (13 articles)
Immunohistochimie (27 articles)
Analyses par western blot (2 articles)
Cytométrie en flux/tri cellulaire (2 articles)
Immunocytochimie (3 articles)
Immunofluorescence (13 articles)
Immunohistochimie (27 articles)
Analyses par western blot (2 articles)
Des coupes incluses en paraffine de greffons de tissus testiculaires de rat ont été colorées par immunohistochimie (IHC) à l'aide de l'anticorps monoclonal de souris anti-actine de muscle lisse.
Des tissus cardiaques de souris colorés au x-gal ont été analysés par IHC à l'aide de l'anticorps primaire monoclonal de souris anti-actine de muscle lisse afin d'identifier les myofibroblastes.
Des tissus cardiaques de souris colorés au x-gal ont été analysés par IHC à l'aide de l'anticorps primaire monoclonal de souris anti-actine de muscle lisse afin d'identifier les myofibroblastes.
Une immunocytochimie a été réalisée sur des cellules de muscle lisse d'aortes de bovin à l'aide de l'anticorps monoclonal anti-ACTA2. Les cellules ont d'abord été cultivées sur des lamelles de verre, puis fixées dans 50 % d'acétone/EtOH pendant 10 minutes à 4 °C.
Biochem/physiol Actions
L'actine du muscle lisse est co-exprimée de façon transitoire avec l'α-actine sarcomérique au cours de la myogenèse dans les embryons de rat et de poulet. Elle a été observée dans la voie de conduction ventriculaire du cœur de mammifères adultes. Elle est exprimée dans les léiomyomes, les léiomyosarcomes et les léiomyoblastomes, ainsi que dans certains rhabdomyosarcomes.
Physical form
Solution dans un tampon phosphate salin 0,01 M (pH 7,4) contenant 1 % de sérum albumine bovine et de l'azide de sodium 15 mM, en tant qu'agent conservateur.
Other Notes
Pour consulter notre guide de sélection d'anticorps anti-actine, rendez-vous sur www.sigmaaldrich.com/actin.
Legal Information
Le produit Cy est distribué sous licence d'Amersham Biosciences Limited.
Cy3 is a trademark of Cytiva
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document fourni avec le produit, nos produits sont exclusivement conçus pour la recherche et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations à des fins de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c