K3513
Anti-KIF3A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLA10, Anti-KLP-20
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable using suitable for IHC on rat brain perfused with 4% paraformaldehyde
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using rat brain homogenate and whole cell extract of rat pheochromocytoma PC12 cell line.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIF3A(11127)
mouse ... Kif3a(16568)
rat ... Kif3a(84392)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunohistochemical detection of kinesin family member 3A (KIF3A)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable