K1136
Ketorolac tris salt
≥99%, crystalline
Synonyme(s) :
(±)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid tris salt, Toradol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
crystalline
Solubilité
H2O: soluble 15 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (stable at least one month at −20 °C.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Application
- as an intraperitoneal injection in mice to study the effect of ketorolac on expression of c-Fos (a human proto-oncogene) in ARC (arcuate nucleus of the hypothalamus) POMC (proopiomelanocortin) -EGFP (enhanced green fluorescent protein) neurons
- to treat mice in order to show that this treatment does not prevent IL-1β-mediated inhibition of Agouti-related protein (AgRP) secretion from murine hypothalamic explants
- as an analgesic medication to treat rats induced with acute inflammatory joint injury by injecting carrageenan into the ankle
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique