I7633
IMDM
With ʟ-glutamine and HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IMDM
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Milieu de Dulbecco modifié par Iscove, With L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Composants
phenol red: yes
glucose: yes
L-glutamine: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Quantité
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.